Learn More
MTF2 Antibody [mFluor Violet 610 SE], Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30736719 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30736719 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30736719 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. AF6846MFV610
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Sheep Polyclonal Antibody
MTF2 Polyclonal antibody specifically detects MTF2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen MTF2
Anwendungen Immunohistochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konjugat mFluor Violet 610 SE
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias metal response element binding transcription factor 2, PCL2
Wirtsspezies Sheep
Immunogen E. coli-derived recombinant human MTF2, Asn356-Ser554, Accession # Q9Y483
Reinigungsverfahren Antigen Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 22823
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG