Beschreibung
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human MTF2. Source: E.coli Amino Acid Sequence: AHLCLYNLSVIHKKKYFDSELELMTYINENWDRLHPGELADTPKSERYEHVLEALNDYKTMFMSGKEI The MTF2 Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The MTF2 Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 22823 |
| Reinigungsverfahren | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Gebräuchliche Bezeichnung | MTF2 Recombinant Protein Antigen |
| Inhalt und Lagerung | Store at −20C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Zusammensetzung | PBS and 1M Urea, pH 7.4. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Blocking/Neutralizing, Control |
| Gen-Alias | metal response element binding transcription factor 2, PCL2 |
| Gensymbol | MTF2 |
| Markertyp | Unmarkiert |
| Produkttyp | Recombinant Protein Antigen |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke