Learn More
MTFMT Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA559261
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15747121
  • 512.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: RENKEEELID KLEVVTMPSP SPKGLPVKQY AVQSQLPVYE WPDVGSGEYD VGVVASFGRL LNEALILKFP YGILNVHPSC LPRWRGPAPV IH Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 90%, Rat - 90%.
The protein encoded by this nuclear gene localizes to the mitochondrion, where it catalyzes the formylation of methionyl-tRNA.
Spezifikation
Spezifikation
MTFMT
Polyclonal
Unconjugated
MTFMT
2310020P08Rik; COXPD15; Fmt; FMT1; LOW QUALITY PROTEIN: methionyl-tRNA formyltransferase, mitochondrial; methionyl-tRNA formyltransferase, mitochondrial; mitochondrial methionyl-tRNA formyltransferase; mitochondrial methionyl-tRNA transformylase; MtFMT; RGD1309462
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
123263
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry
0.10 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q96DP5
MTFMT
Recombinant protein corresponding to Human MTFMT