Learn More
MTHFS Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA552509
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15730461
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: VLPKTSWNIP QPGEGDVREE ALSTGGLDLI FMPGLGFDKH GNRLGRGKGY YDAYLKRCLQ HQEVKPYTLA LAFKEQICLQ VPVNENDMKV DEVLYEDSST A Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 86%, Rat - 86%.
MTHFS Polyclonal antibody specifically detects MTHFS in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
MTHFS
Polyclonal
Unconjugated
Mthfs
1110034I12Rik; 2310020H23Rik; 5, 10-methenyltetrahydrofolate synthetase; 5,10-methenyl-tetrahydrofolate synthetase; 5,10-methenyltetrahydrofolate synthetase (5-formyltetrahydrofolate cyclo-ligase); 5-formyltetrahydrofolate cyclo-ligase; AI119695; FLJ30410; HsT19268; methenyl-THF synthetase; Mthfs
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
10588
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
P49914
Mthfs
Recombinant protein corresponding to Human MTHFS