Learn More
MTIF2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA548811
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15673105
  • 470.00 € / 400 Mikroliter
Verfügbar ab: 03-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MTIF2 Polyclonal antibody specifically detects MTIF2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
MTIF2
Polyclonal
Unconjugated
MTIF2
IF2(mt); IF-2(Mt); IF-2mt; mitochondrial translational initiation factor 2; MTIF2; Translation initiation factor IF-2, mitochondrial
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
4528
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.4 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
P46199
MTIF2
KLH conjugated synthetic peptide between 138-167 amino acids from the N-terminal region of human MTIF2.
400 μL