Beschreibung
MTMR1 Polyclonal specifically detects MTMR1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | MTMR1 |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 1 mg/ml |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1.0 ug/ml |
| Zusammensetzung | PBS, 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide |
| Gen-Zugriffsnummer | Q13613 |
| Gen-Alias | EC 3.1.3, EC 3.1.3.-, EC 3.1.3.48, myotubularin related protein 1, myotubularin-related protein 1 |
| Gensymbole | MTMR1 |
| Mehr anzeigen |