Learn More
MTMR12 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA562384
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15720182
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: RPEEIHTNEK EVTEKEVTLH LLPGEQLLCE ASTVLKYVQE DSCQHGVYGR LVCTDFKIAF LGDDESALDN DETQFKNKVI GENDITLHCV DQIYGVFDE Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 88%, Rat - 85%.
MTMR12 Polyclonal antibody specifically detects MTMR12 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
MTMR12
Polyclonal
Unconjugated
MTMR12
3Pap; 3-PAP; 3-phosphatase adapter protein; 3-phosphatase adapter subunit; 4932703C11; C730015A02Rik; im:7160376; Inactive phosphatidylinositol 3-phosphatase 12; Kiaa1682; mKIAA1682; Mtmr12; myotubularin related protein 12; myotubularin-related protein 12; Phosphatidylinositol 3 phosphate 3-phosphatase adapter subunit; phosphatidylinositol 3-phosphatase-associated protein; phosphatidylinositol-3 phosphate 3-phosphatase adapter subunit; phosphatidylinositol-3 phosphate 3-phosphatase adaptor subunit; phosphatidylinositol-3-phosphatase associated protein; phosphatidylinositol-3-phosphatase-associated protein; phosphatidylinositol-3-phosphate associated protein; Pip3ap; si:dkey-207e22.3
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
54545
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9C0I1
MTMR12
Recombinant protein corresponding to Human MTMR12