Learn More
MTMR2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 14372-1-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16882984
  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 24-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This gene is a member of the myotubularin family. The encoded protein possesses phosphatase activity towards phosphatidylinositol-3-phosphate and phosphatidylinositol-3,5-bisphosphate. Mutations in this gene are a cause of Charcot-Marie-Tooth disease type 4B, an autosomal recessive demyelinating neuropathy. Multiple alternatively spliced transcript variants have been found for this gene.
Spezifikation
Spezifikation
MTMR2
Polyclonal
Unconjugated
MTMR2
CMT4B, CMT4B1, KIAA1073, MTMR2, myotubularin related protein 2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
315422, 77116, 8898
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.21 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q13614, Q9Z2D1
Mtmr2
MTMR2 Fusion Protein Ag5745
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat