Learn More
MTO1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA556409
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15734321
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: MSCNPSFGGI GKGHLMREVD ALDGLCSRIC DQSGVHYKVL NRRKGPAVWG LRAQIDRKLY KQNMQKEILN TPLLTVQEGA VEDLILTEPE PEHTGKCRVS GVVL Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 90%, Rat - 90%.
MTO1 Polyclonal antibody specifically detects MTO1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
MTO1
Polyclonal
Unconjugated
MTO1
2310039H01Rik; 5730419A02Rik; CGI02; CGI-02; COXPD10; homolog of yeast Mto1; LOW QUALITY PROTEIN: protein MTO1 homolog, mitochondrial; mitochondrial MTO1-3; mitochondrial translation optimization 1 homolog; mitochondrial translation optimization 1 homolog (S. cerevisiae); mitochondrial tRNA translation optimization 1; MTO1; Protein MTO1 homolog, mitochondrial
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
25821
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9Y2Z2
MTO1
Recombinant protein corresponding to Human MTO1