Learn More
MTX1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA552838
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15710791
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: WIDTKNYVEV TRKWYAEAMP FPLNFFLPGR MQRQYMERLQ LLTGEHRPED EEELEKELYR EARECLTLLS QRLGSQKFFF GDAPASLDAF VFSYLALLLQ AKLPSG Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 93%, Rat - 90%.
MTX1 Polyclonal antibody specifically detects MTX1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
MTX1
Polyclonal
Unconjugated
MTX1
Gcap6; LOW QUALITY PROTEIN: metaxin-1; Metaxin 1; metaxin-1; Mitochondrial outer membrane import complex protein 1; Mtx; MTX1; MTXN; Unknown (protein for MGC:134321)
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
4580
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.05 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q13505
MTX1
Recombinant protein corresponding to Human MTX1