Learn More
MUC-1 Ab-5 Hamster Monoclonal Antibody, Epredia™
Epredia™ MUC-1 Ab-5, Hamster Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
429.00 € - 450.00 €
Spezifikation
Antigen MUC-1 Ab-5
Klon MH1; same as CT2
Anwendungen Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Form Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Form Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
12638606
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia
HM-1630-P1
Concentrated 500 μL
429.00 €
500 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 26-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
12688606
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia
HM-1630-R7
Prediluted 7 mL
450.00 €
7 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Muc1 is a heavily O-glycosylated transmembrane protein expressed on most secretory epithelium, including mammary gland and some hematopoietic cells. It is expressed abundantly in lactating mammary glands and overexpressed in >90% breast carcinomas and metastases. In normal mammary gland it is expressed in apical surface of glandular epithelium. In breast cancer Muc1 is overexpressed; is underglycosylated and the apical localization is lost. Muc1 is transcribed as a larger precursor which is cleaved to form a larger mucin like subunit (265-400kDa) and a smaller subunit (14-28kDa) noncovalently associated with each other. Transgenic Muc1 has been shown to associate with all four erbB receptors and localize with erbB1 (EGFR) in lactating glands1. Muc1 can act as a ligand for ICAM-1 on HUVEC cells; it can bind beta-catenin, GSK3beta and it associates with Grb2-SOS upon phosphorylation.
Host Species: Hamster
Clone: MH1 (CT2)
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human and Mouse. Others not tested.
Epitope: aa 239-255
Immunogen: A synthetic peptide corresponding to aa 239-255 (SSLSYTNPAVAATSANL) from the cytoplasmic tail of MUC-1
Molecular Weight: 14-28kDa
Positive Control: MCF-7 cells; Breast CA
Cellular Localization: Cytoplasmic and membrane
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunofluorescence
  • Immunoprecipitation
  • Flow Cytometry
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spezifikation
Spezifikation
MUC-1 Ab-5
Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
RUO
Human, Mouse
IgG
MH1; same as CT2
Monoclonal
Hamster
Cancer and Tumor Biology
A synthetic peptide corresponding to aa 239-255 (SSLSYTNPAVAATSANL) form the cytoplasmic tail of MUC1