missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MUC-1 Rabbit Polyclonal Antibody, Epredia™
MUC-1, Rabbit Polyclonal Ab is one marker in a comprehensive ab portfolio that addresses all major disease states, ensuring the ideal tests are always available.
120.36 € - 576.30 €
Spezifikation
Antigen | MUC-1 |
---|---|
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Wirtsspezies | Rabbit |
Produktcode | Marke | Form | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Form | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12623497
|
Epredia
RB-9222-P1 |
Concentrated | 500 μL |
368.00 €
500 Mikroliter |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
12613497
|
Epredia
RB-9222-P0 |
Concentrated | 100 μL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12603497
|
Epredia
RB-9222-P |
Concentrated | 1 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12643497
|
Epredia
RB-9222-R7 |
Prediluted | 7 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
MUC-1 is a heavily O-glycosylated transmembrane protein expressed on most secretory epithelium, including mammary gland and some hematopoietic cells. It is expressed abundantly in lactating mammary glands and overexpressed abundantly in >90% breast carcinomas and metastases. Transgenic MUC-1 has been shown to associate with all four cebB receptors and localize with erbB1 (EGFR) in lactating glands.Host Species: Rabbit
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human and Mouse
Epitope: aa 239-255
Immunogen: A synthetic peptide from cytoplasmic tail of human MUC-1 protein
Molecular Weight: 265-400kDa
Positive Control: MCF-7 cells; Breast CA
Cellular Localization: Cytoplasmic and membrane
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Spezifikation
MUC-1 | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
Cancer and Tumor Biology | |
A synthetic peptide from cytoplasmic tail of human MUC-1 protein | |
Primary |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
IVD | |
Human | |
IgG |