Learn More
MUC20 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA550238
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15694165
  • 471.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The antibody detects endogenous levels of total MUC20 protein.
MUC20 Polyclonal antibody specifically detects MUC20 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
MUC20
Polyclonal
Unconjugated
Muc20
BC026367; KIAA1359; Muc20; MUC-20; mucin 20; mucin 20, cell surface associated; mucin-20; transmembrane mucin MUC20S; UNQ2782/PRO7170
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
200958, 224116
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
1.4 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
Q8BUE7, Q8N307
Muc20
Fusion protein corresponding to residues near the C terminal of human mucin 20, cell surface associated
100 μL
Primary
Human, Mouse