missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MUC3 Mouse, Clone: M3.1, enQuireBio™

Artikelnummer. 15970518
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15970518 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15970518 Lieferant EnquireBio Lieferanten-Nr. 4584MSM1P1

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Spezifikation

Antigen MUC3
Anwendungen Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry
Zelluläre Lokalisierung Cytoplasmic, cell surface
Klassifikation Monoclonal
Klon M3.1
Konzentration 200μg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide
Gen-Zugriffsnummer NP_005951
Gensymbole MUC3A
Wirtsspezies Mouse
Immunogen A synthetic peptide of 35 amino acids, SIB35 (C-HSTPSFTSSITTTETTSHSTPSFTSSITTTETTS), which contains two of the MUC3 tandem repeats, coupled to KLH.
Molekulargewicht des Antigens 1100kDa
Positivkontrolle LS174T cells or colon carcinoma, normal colon tissue.
Reinigungsverfahren Protein A/G Purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 57876
Inhalt und Lagerung Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG2a κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.