Learn More
MUC7 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA552292
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15770241
  • 530.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: RRHHHQSPKS HFELPHYPGL LAHQKPFIRK SYKCLHKRCR PKLPPSPNNP PKFPNPHQPP KHPDKNSSVV NPTLVATTQI PSVTFPSAST KITTLPNVTF LPQNATTISS RENVNTSSSV ATLAPVNSPA P Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 26%, Rat - 28%.
MUC7 Polyclonal antibody specifically detects MUC7 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
MUC7
Polyclonal
Unconjugated
MUC7
apo-MG2; MG2; MUC7; MUC-7; mucin 7, salivary; mucin 7, secreted; mucin-7; Salivary mucin-7
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
4589
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q8TAX7
MUC7
Recombinant protein corresponding to Human MUC7