Learn More
Mucin 2 (MUC2) Ab-2 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Deliver accurate, reproducible results with the Epredia™ Mucin 2 (MUC2) Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody.
154.00 € - 632.40 €
Spezifikation
Antigen Mucin 2 (MUC2) Ab-2
Klon M53
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Form Konzentration Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Form Konzentration Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
12688686
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia
MS-1037-P0
Concentrated 200μg/mL 100 μL
154.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
12698686
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia
MS-1037-P1
Concentrated 200μg/mL 500 μL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12678686
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia
MS-1037-P
Concentrated 200μg/mL 1 mL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12648696
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia
MS-1037-R7
Prediluted 7 mL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12658696
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia
MS-1037-RQ
Ready-to-Use 12 mL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Secreted epithelial mucins are large macromolecules which exhibit extreme polydispersity. Mucin 2 is the major intestinal mucin. O-glycans are attached to MUC2 in a potentially diverse arrangement, which is crucial for their interaction with endogeneous and exogeneous lectins.
Host Species: Mouse
Clone: M53
Isotype: IgG2a/κ
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Recombinant protein encoding five tandem repeats of the human MUC2 apomucin
Molecular Weight: 520kDa
Positive Control: Small intestine
Cellular Localization: Cytoplasmic and cell surface
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
Mucin 2 (MUC2) Ab-2
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
IVD
Recombinant protein encoding 5 tandem repeats of the human MUC2 apomucin
M53
Monoclonal
Mouse
Cancer and Tumor Biology