Learn More
Mucin 3 (MUC3) Ab-2 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Epredia™ Mucin 3 (MUC3) Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
146.88 € - 673.20 €
Spezifikation
Antigen Mucin 3 (MUC3) Ab-2
Klon 1143/B7
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Konzentration Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Konzentration Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
12610097
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia
MS-1734-P1
200μg/mL 500 μL
460.00 €
500 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
12620097
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia
MS-1734-P1ABX
1mg/mL 100 μL
530.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
12690087
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia
MS-1734-P
200μg/mL 1 mL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12600097
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia
MS-1734-P0
200μg/mL 100 μL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Mucin 3 (MUC3) is a glycoprotein. Distributed in colon and rectum, and to a lesser extent in breast, lung and salivary gland tissues.
Host Species: Mouse
Clone: 1143/B7
Isotype: IgG2a
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Tandem repeats of the human MUC3
Immunogen: MUC3 tandem repeat peptide
Molecular Weight: High
Positive Control: Colon CA
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spezifikation
Spezifikation
Mucin 3 (MUC3) Ab-2
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Mouse
Cancer and Tumor Biology
MUC3 tandem repeat peptide
Primary
1143/B7
Monoclonal
Concentrated
RUO
Human
IgG2a