Learn More
Mucobromsäure, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3779254
56.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
488-11-9
C4H2Br2O3
257.86
MFCD00063745
NCNYEGJDGNOYJX-IHWYPQMZSA-M
mucobromic acid, z-2,3-dibromo-4-oxo-2-butenoate, z-2,3-dibromo-4-oxobut-2-enoate, 2z-2,3-dibromo-4-oxobut-2-enoate, z-2,3-bis bromanyl-4-oxidanylidene-but-2-enoate
6994897
(Z)-2,3-Dibrom-4-oxobut-2-enoat
C(=O)C(=C(C(=O)[O-])Br)Br
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
488-11-9
C4H2Br2O3
257.86
MFCD00063745
NCNYEGJDGNOYJX-IHWYPQMZSA-M
mucobromic acid, z-2,3-dibromo-4-oxo-2-butenoate, z-2,3-dibromo-4-oxobut-2-enoate, 2z-2,3-dibromo-4-oxobut-2-enoate, z-2,3-bis bromanyl-4-oxidanylidene-but-2-enoate
6994897
(Z)-2,3-Dibrom-4-oxobut-2-enoat
C(=O)C(=C(C(=O)[O-])Br)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Mucobromic acid
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 122°C to 125°C
Farbe Weiß bis beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrC(CHO)=C(Br)CO2H
Menge 100 g
Beilstein 03, IV, 1721
Formelmasse 257.86
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mucobromic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.