Learn More
TRPML2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA553926
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15751861
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: YHQLKDITLG TLGYGENEDN RIGLKVCKQH YKKGTMFPSN ETLNIDNDVE LDCVQLDLQD LSKKPPDWKN SSFFRLEFYR Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 70%, Rat - 66%.
TRPML2 Polyclonal antibody specifically detects TRPML2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
TRPML2
Polyclonal
Unconjugated
MCOLN2
3300002C04Rik; AI549968; C86638; FLJ36691; MCLN2; MCOLN2; mucolipidin 2; mucolipin 2; mucolipin-2; Transient receptor potential channel mucolipin 2; TRPML2; TRP-ML2
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
255231
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.2 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q8IZK6
MCOLN2
Recombinant protein corresponding to Human Mucolipin 2