Learn More
Nabertherm Muffelofen Serie L
Heizelemente auf Trägerrohren, die frei in die Ofenkammer ausstrahlen, sorgen für besonders kurze Heizzeiten. Die robuste, leichte, feuerfeste Isolierung aus Backstein ermöglicht eine maximale Betriebstemperatur von 1300 °C.
4559.40 € - 5171.40 €
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 9 L |
---|---|
Temperatur (metrisch) | Up to 1300°C |
Abmessungen (T x B x H) innen | 240 x 230 x 170 mm |
Abmessungen (L x B x H) außen | 525 x 530 x 630 mm |
Gewicht (metrisch) | 60 kg |
Produktcode | Marke | Temperaturregelung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Temperaturregelung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15446702
|
Nabertherm
L-092S3RN3 |
B410 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15456702
|
Nabertherm
L-092S3TN3 |
C450 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Höchsttemperatur: 1300 °C
- Heizung von zwei Seiten
- Heizelemente an Stützrohren sorgen für freie Wärmestrahlung und eine lange Lebensdauer
- Mehrschichtige Isolierung mit robusten, leichten feuerfesten Backsteinen in der Ofenkammer
- Gehäuse aus strukturiertem Edelstahlblech
- Doppelwandiges Gehäuse für niedrige Außentemperaturen und Stabilität
- Optionale Hubtür mit heißer Oberfläche, die vom Anwender weg zeigt
- Einstellbarer Lufteinlass in der Ofentür li>Abluftauslass in der Rückwand des Ofens
- Halbleiterrelais sorgen für einen geräuscharmen Betrieb
- Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
- NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
9 L | |
240 x 230 x 170 mm | |
60 kg |
Up to 1300°C | |
525 x 530 x 630 mm |