Learn More
WTW™ Multiparameter-Messgeräte
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15337093
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
Multiparameter-Messgerät Set 1
Multiparameter-Messgerät-Set 2
Unit Size:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Produkttyp unitSize
15337093 Multiparameter-Messgerät Set 1 1 Stück
15357093 Multiparameter-Messgerät-Set 2 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15337093 Supplier WTW™ Supplier No. 2FA311
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Das perfekte Messgerät für Umweltanwendungen
  • Zur Messung von pH, ORP, Leitfähigkeit und gelöstem Sauerstoff (elektrochemisch)
  • Perfektes Messgerät für Umweltanwendungen in der Boden- und Oberflächenwassermessung, Aquakultur, Abwasseraufbereitungsanlagen und vielem mehr
  • Mit Mini-USB-B-Schnittstelle, 4 x 1.5 V AA-Netzteil, 2er-Satz
  • Automatische/manuelle Kalibrierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Genauigkeit (ISE) 0.000 bis 999999 μmol/l
Akkutyp AA
Kalibrierung Automatisch/manuell
Kalibrierpunkte (pH) ± 2,000 bis 19.999
Displaytyp LCD-Grafik, Hintergrundbeleuchtung
IP-Bewertung IP 67
Bereich (Leitfähigkeit) 0.000 bis 1000 μS/cm
Bereich (mV) -2500–2500 mV
Bereich (pH) -2,000 bis 19,999
Bereich (Salinität) 0,0 bis 70,0
Bereich (TDS) 0 bis 199,9 g/L
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Messung von pH, ORP, Leitfähigkeit und gelöstem Sauerstoff (elektrochemisch) ist ein perfektes Messgerät für Umweltanwendungen in der Boden- und Oberflächenwassermessung, Aquakultur, Abwasseraufbereitungsanlagen und vielem mehr.
Enthält Mini-USB-B-Schnittstelle, 4 x 1,5 V AA-Netzteil, Set mit 1 Stück
Eingänge Zwei
Hauptspeicher Bis zu 10 Kalibrierungsdatensätze
Modell Multi 3320
Stromversorgung 1,5V
Sondentyp SenTix 41, CellOx 325, TetraCon 325
Produkttyp Multiparameter-Messgerät Set 1
Bereich (ISE) 0,000 bis 999999 μmol/l
TDS-Faktor-Bereich 0 bis 199,9 g/l