Learn More
BD Biosciences™ Multi-Check CD4 Low Control (CE/IVD)
Vorgesehen als vollständige Prozesskontrolle für die Immunphänotypisierung durch Durchflusszytometrie.
215.00 € - 935.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | IVD 2/2014, CE 23-5208-04 |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Fläschchen aufrecht und fest verschlossen bei 2 bis 8 °C lagern. |
Stabilität | Ungeöffnete Fläschchen sind bis zum Verfallsdatum stabil.Geöffnete Fläschchen sind bei ordnungsgemäßer Handhabung 9 thermische Zyklen lang stabil. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15875938
|
BD Biosciences™
340914 |
1 x 2,5 ml |
215.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15885938
|
BD Biosciences™
340915 |
2 x 2,5 ml |
411.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15895938
|
BD Biosciences™
340916 |
5 x 2,5 ml |
935.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Vollständige Prozesskontrolle für die Immunphänotypisierung durch Durchflusszytometrie.
- Kontrolle der Antikörperfärbung, der Rot-Blutzellen-Lyse (RBC), der Geräteeinrichtung und -leistung sowie der Datenanalyse.
- Stabile Kontrolle mit zugewiesenen Werten, die zur Überwachung des Immunophänotypisierungs-Prozesses verwendet werden können.
- Die BD Multi-Check CD4 Low Control sollte wie Vollblut behandelt werden.
Spezifikation
IVD 2/2014, CE 23-5208-04 | |
Fläschchen aufrecht und fest verschlossen bei 2 bis 8 °C lagern. | |
Ungeöffnete Fläschchen sind bis zum Verfallsdatum stabil.Geöffnete Fläschchen sind bei ordnungsgemäßer Handhabung 9 thermische Zyklen lang stabil. |