Learn More
Mehrstufiger Hydrocarbon-Standard, hexane-Tetratetracontan, sogar Alkane, High Level, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15256116 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15256116 1 ml 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15256116 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. PROALK644H
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet
Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
AnalytCAS-Nr.Konzentration
n-Decan124-18-51000μg/ml
n-Docosan629-97-01000μg/ml
n-Dodecan112-40-31000μg/ml
N-Dotetracontan7098-20-61000μg/ml
n-Dotriacontan544-85-41000μg/ml
n-Eicosan112-95-81000μg/ml
n-Hexacosan630-01-31000μg/ml
n-Hexadecan544-76-31000μg/ml
n-Hexan110-54-31000μg/ml
N-Hexatriacontan630-06-81000μg/ml
n-Octacosan630-02-41000μg/ml
n-Octadecan593-45-31000μg/ml
n-Octan111-65-91000μg/ml
N-Octatriacontan7194-85-61000μg/ml
N-Tetracontan4181-95-71000μg/ml
n-Tetracosan646-31-11000μg/ml
n-Tetradecan629-59-41000μg/ml
N-Tetratetracontan7098-22-81000μg/ml
N-Tetratriacontan14167-59-01000μg/ml
n-Triacontan638-68-61000 μg/ml
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide 34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mehrstufiger Kohlenwasserstoffstandard (hohe Konzentration)
Verpackung 2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt
Concentration or Composition Notes Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann.
Zur Verwendung mit (Geräte) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte
Typ Certified Reference Material
Solvent or Matrix Cyclohexan:CS2
Industry Type Petrochemical Testing
Menge 1 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • ALK MIX (C6-C44)
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H372-Schädigt die Organe.
Precautionary Statement
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: cyclohexane, carbondisulphide, n-hexane
Produkt nur für den Laborgebrauch