Beschreibung
Der MULTI-TX5 Digital ist die exklusive Lösung für alle Mischaufgaben mit mehreren Rohren und unterstützt verschiedene Schaumgestelle für unterschiedliche Wirbelrohre.
- Kann Proben emulgieren, dispergieren, mischen oder homogenisieren
- Dank seines leistungsstarken bürstenlosen Motors rührt er Lösungen mit 100 bis 2500 U/min.
- Ermöglicht Ihnen die Durchführung beliebiger Mischvorgänge und den anschließenden Wechsel des Schaumgestells für Ihre nächste Anwendung in nur wenigen einfachen Schritten
- Das Bedienfeld ist leicht zugänglich und sehr intuitiv.
- Eingebauter Timer, Pulsmodus, Dauerbetrieb, automatische Umkehrfunktion und Intervallbetrieb
Spezifikation
Spezifikation
| Orbit | 3.6 mm |
| Drehzahlbereich | 100 bis 2500 U/min |
| Spannung | 100/240 V |
| Wirkleistung | 40 W |
| Zertifizierung/Konformität | CE-Konformitätserklärung |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Material | Edelstahl |
| Modell | MULTI-TX5 |