Learn More
Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi Reagenzien-Dispenser
Erfüllen Sie die spezifischen Bedürfnisse Ihres Labors mit der ausgezeichneten Flexibilität und Leistung anwenderfreundlicher Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi Reagenzien-Dispensern.
Marke:  Thermo Scientific™ 5840300
Weitere Details : Netto-Gewicht : 23.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11560725
  • 18625.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab
04-03-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Der Multidrop Combi Reagenzien-Dispenser eignet sich für eine umfangreiche Auswahl an Mikrotiterplatten-Formaten und Volumenbereichen und gewährleistet eine schnelle Dispensierung sowie einen Betrieb mit hohem Durchsatz.
  • Präzises Dispensieren im Bereich von 0.5 bis 2500 μl gewährleistet reproduzierbare Assay-Daten
  • Kann 6- bis 1536-Well Mikrotiterplatten sowie Plattenhöhen von 5 bis 50 mm aufnehmen
  • Die symbolbasierte Anzeige macht die Benutzung und Programmierung auch ohne Einarbeitung einfach
  • Minimales Totvolumen und Rückdispensieren reduzieren Reagenzienkosten
  • Die anwenderfreundliche Thermo Scientific FILLit Software gewährleistet bessere Flexibilität und Funktionalität
  • Vollständige Roboterkompatibilität gewährleistet höheren Durchsatz
  • Verwendet abnehmbare und autoklavierbare 8-Kanal-Dispensierkassetten, die zur Standardausstattung der Multidrop-Palette gehören
Multidrop Combi SMART:
  • Erweitert den MultidropCombi um ein fortschrittliches, internes Kontrollsystem
  • Höhere Zuverlässigkeit und Kassettenrückverfolgbarkeit verbessern Effizienz und Berichterstattungsmöglichkeiten erheblich
Enthält:
Eine Dispensierkassette mit Standardschlauch und zwei Dispensierkassetten mit dünnem Schlauch (Multidrop Combi Kat.-Nr. 24072670, 24073290 und 24073295 Multidrop Combi SMART Kat.-Nr. 24072675, 24073292 und 24073297)
Empfohlen für:
  • Assay-Entwicklung
  • Primäres und sekundäres Screening
  • Substanzlagerung
  • Genom- und Proteom-Forschung
  • PCR-Setup
  • Setup von Sequenzierreaktionen
  • Zellbasierte Assays
  • Bead-basierte Assays
  • ELISA-Assays
Spezifikation
Spezifikation
Dispensierkassette, kleiner Schlauch: 2 µl, ±10 % (typisch); 10 µl, ±5 % (typisch); >10 µl, ±5 % (typisch)
Dispensierkassette mit Standardschlauch: 5 µl, ±3 % (typisch); 20 µl, ±2 % (typisch); 100 µl, ±1 % (typisch); >100 µl, ±1 % (typisch)
Multidrop Combi
50/60 Hz
Dispensierkassette, kleiner Schlauch: 0.5 µl-Schritte 0.5 – 50 µl
Dispensierkassette mit Standardschlauch: 5 µl-Schritte 5 – 2500 µl
Dispensierkassette, kleiner Schlauch: 0.5 µl, CV ≤10 %; 2 µl, CV≤5 %; 10 µl, CV≤3 %; >10 µl, CV≤3 %
Dispensierkassette mit Standardschlauch: 5 µl, CV ≤10 %; 20 µl, CV≤1.5 %; 100 µl, CV≤1 %; >100 µl, CV≤1 %
96-Well Platte: 10 µl in 3 s; 20 µl in 4 s; 100 µl in 10 s
384-Well Platte: 1 µl in 5 s; 5 µl in 5 s; 10 µl in 6 s; 20 µl in 9 s
1536-Well Platte: 1 µl in 14 s; 5 µl in 26 s
<1mL volume range 0.5-50μL; <7mL volume range >50μL
35.5 cm
33 cm
100 bis 240 V 50/60 Hz
22 cm
Serielle RS232-Schnittstelle, USB
6- bis 1536-Well Platten
100 bis 240 V
9.1 kg
0.5 bis 2500 µl
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zubehör anzeigen
Garantie