Learn More
Thermo Scientific™ Multifuge X1R Zentrifugensatz für unterschiedliche Anwendungen
Für die verschiedensten Laboranwendungen geeignet.
Marke:  Thermo Scientific™ 50146562
Weitere Details : Netto-Gewicht : 136.00000kg
Artikelnummer. 15364306
  • 17093.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab
12-03-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet: Heraeus Multifuge X1R, 230V (Mfr PN: 75004250); TX-400 Rotor, Gleitbeschichtung (Mfr PN: 75003181); 400 ml-Rundbecher (4er-Satz) - für TX-400 Rotor (Mfr PN: 75003655); Verschlussdeckel für TX-400 Becher (4er-Satz, inkl. Fett) (Mfr PN: 75003656); konische 4 x 50-Adapter, 4er-Satz (Mfr PN: 75003683); konische 9 x 15 ml-Adapter, 4er-Satz (Mfr PN: 75003682); Highconic II - 6 x 100 ml-Rotor (versiegelt) (Mfr PN: 75003620); HIGHconic II konischer 1 x 50 ml-Adapter (einzeln) (Mfr PN: 75003103); M-20 Mikrotiterplattenrotor (Mfr PN: 75003624); 30 x 2 MicroClick für 1.5/2 ml-Mikroröhrchen und -Spinsäulen (Mfr PN: 75005719)
Beschreibung
Beschreibung
Mit ihrem branchenführenden Durchsatz und energieeffizienten Betrieb kann diese Zentrifugenserie eine Reihe von Allzweckverfahren verarbeiten, einschließlich Zellkultur, Mikrotiterplatten, Bioproduktion, Bluttrennung und Mikrobiologie. Praktische Kapazität von 1 l.
Spezifikation
Spezifikation
Multifuge X1R, 230V (Mfr PN: 75004250); TX-400 Rotor, Gleitbeschichtung (Mfr PN: 75003181); 400 ml-Rundbecher (4er-Satz) - für TX-400 Rotor (Mfr PN: 75003655); Verschlussdeckel für TX-400 Becher (4er-Satz, inkl. Fett) (Mfr PN: 75003656); konische 4 x 50-Adapter, 4er-Satz (Mfr PN: 75003683); konische 9 x 15 ml-Adapter, 4er-Satz (Mfr PN: 75003682); Highconic II - 6 x 100 ml-Rotor (versiegelt) (Mfr
Multifuge X1R Multi-Application Centrifuge Package
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Garantie