Learn More
Hanna Instruments™ Multiparameter-Photometer
Artikelnummer. 11518039
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Abwasseranalyse
Aquakultur
Aus- und Weiterbildung
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Anwendung) unitSize
11518039 Aquakultur 1 Stück
11715284 Aus- und Weiterbildung 1 Stück
11568039 Abwasseranalyse 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11518039 Lieferant Hanna Instruments™ Lieferanten-Nr. HI8320302
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Typ Multiparameter-Photometer
Displaytyp LCD-Anzeige
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aquakultur
Höhe (metrisch) 110 mm
Länge (metrisch) 235 mm
Lichtquelle Bis zu 5 Wolframlampen mit verschiedenen Schmalbandinterferenzfiltern
Gewicht (metrisch) 0,9 kg
Breite (metrisch) 200 mm