Beschreibung
- Wandhalterung mit Klebefläche für Varipette™ 4720
- Das Pipettenkarussell fasst bis zu 6 Eppendorf-Pipetten und/oder andere manuelle Liquid-Handling-Geräte.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Wandmontagevorrichtung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Varipette™ 4720 |
| Menge | Je 1 |