Learn More
Syngene™ Mehrzweck-Filtrationspaket mit gebundener Aktivkohle für den EDU-Markt
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17755974 Alle ansehen Syngene Produkte
Change view
Click to view available options
Enthält:
1 ACF100, 1 ACF431
1 ACF100-18, 1 ACF431-18
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält unitSize
17755974 1 ACF100, 1 ACF431 1 Stück
17765974 1 ACF100-18, 1 ACF431-18 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17755974 Lieferant Syngene™ Lieferanten-Nr. SYNACFEDU
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Das Mehrzweck-Filtrationspaket mit gebundener Aktivkohle für den EDU-Markt dient der Absorption von Dämpfen und Gerüchen.
AirClean™ Systems stellt mehrschichtige Gasphasenfilter mit gebundener Aktivkohle her, die je nach Anwendungszweck mit Standard-Aktivkohle aus Kokosnussschalen oder chemisch imprägnierter Aktivkohle erhältlich sind. AirClean™ Systems Gasphasenfilter mit Aktivkohle aus Kokosnussschalen basieren auf unseren einzigartigen Filtermedien aus gebundener Aktivkohlefilter. Dadurch wird die Freisetzung von potenziell gefährlichem Kohlestaub minimiert, der in herkömmlichen Aktivkohlefiltern mit Granulat vorkommt. Unser proprietäres Bindeverfahren hält die Aktivkohle in einer kalkulierbaren Matrix und verhindert so eine Verlagerung der Aktivkohle, die zu „Toträumen“ führen kann, wie sie in herkömmlichen Granulatfiltern vorkommen können.
Eigenschaften
  • Gebundene Aktivkohle — kein Filterstaub
  • Gleichmäßige Verteilung der Imprägniermittel, falls zutreffend
  • Mehrschichtige Optionen für größere Anwendungskompatibilität
Spezifikation
Filtertyp Kohlenstoff
Enthält 1 ACF100, 1 ACF431