Learn More
Axygen™ MultiRack Spitzensystem, Großpackung
Das MultiRack Spitzensystem wurde für die meisten Pipetten auf dem Markt entwickelt. Es handelt sich um ein austauschbares Komplettsystem, das in Großpackungen, im Gestell, als Filter- und Nachfüllpack angeboten wird, um den vielfältigen Anforderungen in der Laborumgebung gerecht zu werden.
Marke: Axygen™ MR-200
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.33600kg
Beschreibung
- Kompatibel mit MultiRack Gestellen und verpackt in wiederverschließbaren Beuteln aus Polyethylen
- Frei von nachweisbaren DNase-/RNase-/humanen DNA-/PCR-Inhibitoren
- Nicht-pyrogenisch
- Hergestellt in einem ISO-zertifizierten Werk in den USA
- Vollständig autoklavierbar
Spezifikation
200 μl | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
Keine nachweisbare(n) DNase/RNase, humane DNA und PCR-Inhibitoren | |
Universal | |
1.000/Packung, 10 Packungen/Karton | |
Ja | |
Polyethylen |
Ungefiltert | |
Durchsichtig | |
ISO 13845 | |
Großpackung | |
Großpackung | |
Ja | |
MultiRack |