Beschreibung
Die Axygen MultiRack Das Spitzensystem wurde so konzipiert, dass es auf die meisten marktüblichen Pipettoren passt. Es handelt sich um ein austauschbares Komplettsystem, das in den Packungsspie- len gesammelt, im Stehen, im Filter und in Nachfüllpackungen angeboten wird, um den unterschiedlichen Anforderungen im Laborumfeld gerecht zu werden. Die MultiRack Das Spitzensystem bietet Standard- und Verlängerungsspitzen für Volumen von 1 μL bis 1250 μL. Bei der Verpackung im Stehen und beim Nachladen sind die Spitzen in leicht zu ladende, farbcodierte Deckeinsätze geladen. Mit der kleineren Stellfläche und dem wiederverwendbaren Gestell verwendet dieses System 30 % weniger Kunststoff, was die Auswirkungen auf die Umwelt minimiert. Das sequenzierbare Design sorgt dafür, dass die benötigte Stellfläche eingespart wird. Axygen MultiRack Tip System-Produkte werden in der USA und erfüllen ISO Prüfstandards einhalten. Alle Spitzen sind frei von nachweisbarer RNase, DNase, DNA und Pyrogenen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Seite „Zertifikate“ unter www. Corning.com/lifesciences.
Merkmale
• Wiederverwendbares Gestell mit Nachfüllsystemen
• Geringere Stellfläche und Stapelbares Design, wodurch wertvoller Platz auf dem Prüfzentrum gespart wird
• Verlängerte Spitzen in 10, 300 und 1250 erhältlich μL (1000 μL erweiterte Länge).
• Farbcodierte Gestelle zur einfachen Identifizierung des Volumens
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 10 μl |
| Gefiltert | Nicht gefiltert |
| Sterilität | Nicht steril |
| Farbe | Rot |
| Gestellfarbe | Rot |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 13845 |
| Reinigungsnachweise | Keine nachweisbare(n) DNase/RNase, humane DNA und PCR-Inhibitoren |
| Format | Nachfüllpackung |
| Spitzenform | Extra lang |
| Mehr anzeigen |