Learn More
Axygen™ Multirack-Spitzenstation
Das MultiRack Spitzensystem wurde für die meisten Pipetten auf dem Markt entwickelt. Es handelt sich um ein austauschbares Komplettsystem, das in Großpackungen, im Gestell, als Filter- und Nachfüllpack angeboten wird, um den vielfältigen Anforderungen in der Laborumgebung gerecht zu werden.
Marke: Axygen™ MR-10XT-TS-S
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.64600kg
Beschreibung
- Sie sind in einer Verpackung mit 192 Spitzen pro Lage bei insgesamt 5 Lagen und können mit 8- oder 12-Kanalpipettierern verwendet werden
- Diese Verpackung ist eine praktische Lösung für Laboranwendungen wie ELISA, PCR und NGS-Bibliotheksvorbereitung, bei der Tausende von Spitzen verbraucht werden
- Erhältlich mit 10 und 200 μl, steril oder nicht steril
- Frei von nachweisbaren DNase-/RNase-/humanen DNA-/PCR-Inhibitoren
- Nicht-pyrogenisch
- Hergestellt in einem ISO-zertifizierten Werk in den USA
- Vollständig autoklavierbar
Spezifikation
10 μl | |
Steril | |
Rot | |
ISO 13845 | |
Einzeln verpackt | |
Spitzenstation | |
Ja | |
MultiRack |
Ungefiltert | |
Rot | |
Autoklavierbar | |
Keine nachweisbare(n) DNase/RNase, humane DNA und PCR-Inhibitoren | |
Extra lang | |
192/Schicht, 5 Schichten/Stapel, 960/Stapel, 5 Stapel/Karton | |
Ja | |
Polyethylen |