Learn More
Merck MultiScreenHTS Durapore™ 96-Well Filterplatten
Artikelnummer. 10154213 Alle ansehen Merck Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Porengröße:
0,22 μm
0,45 μm
0,65 μm
1,2 μm
Farbe:
Klar
Undurchsichtig
Material:
Barex
Styrol
Menge:
10 St./Packung
50/Packung
Packungsgröße:
10 Stück
50 Stück
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porengröße Farbe Material Menge unitSize
10154213 0,22 μm Klar Styrol 50/Packung 50 Stück
10011953 1,2 μm Undurchsichtig Barex 50/Packung 50 Stück
10659113 1,2 μm Klar Styrol 50/Packung 50 Stück
10777264 1,2 μm Klar Styrol 10 St./Packung 10 Stück
10432753 1,2 μm Klar Styrol 10 St./Packung -
10400334 0,65 μm Undurchsichtig Barex 50/Packung 50 Stück
10367123 0,22 μm Klar Styrol 10 St./Packung 10 Stück
10347133 0,22 μm Undurchsichtig Barex 50/Packung 50 Stück
10715164 0,45 μm Undurchsichtig Barex 10 St./Packung 10 Stück
10367513 0,45 μm Klar Styrol 10 St./Packung 10 Stück
10408993 0,45 μm Klar Barex 50/Packung 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 10154213 Lieferant Merck Lieferanten-Nr. MSGVN2250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3567.10 €
    1610.08 € / 50 Stück
    Sparen 1957.02 €
    54% Rabatt
Verfügbar ab: 11-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Konzipiert für vollständige Kompatibilität mit Automatisierung. EMD Millipore MultiScreenHTS Durapore™ 96-Well Filterplatten sind innovative Platten und ideal für Bead-basierte Assays. Opakes Barex™ und klares steriles oder nicht-steriles Styrol und Racks mit verschiedenen Porengrößen.
Konzipiert für vollständige Kompatibilität mit Automatisierung.MultiscreenHTS Durapore™ 96-Well-Filterplatten sind innovative Platten, die sich ideal für Bead-basierte Assays eignen.Opakes Barex™ und klares steriles oder nicht-steriles Styrol und Racks mit verschiedenen Porengrößen.
Zur Verwendung bei Rezeptor-Liganden-Bindungen, der allgemeinen Probenvorbereitung, ELISPOT, Enzymaktivität, auf Beads basierende Assays, Visualisierung ganzer Organismen und im Radioisotopennachweis.
  • Standardisierte Maße und ausgerichtete, starre Seitenwände
    • Ermöglichen vollständige Kompatibilität mit automatischen und Robotergreifarmen, Staplern, Plattenwäschern, Strichcodeetiketten und Plattenlesegeräten
  • Das einzigartige zweiteilige Plattendesign verhindert Oberflächenkontakt mit den einzelnen “Tropfenleitern” der Wells, damit Überschneidung zwischen Wells vermieden wird
  • Verlängerte Umrandung und Vakuummehrfachschläuche
    • Ermöglicht einfaches, kontaminationsfreies Stapeln direkt mit den Sammelplatten
    • Schützt die darunterliegenden Wasserabzüge
    • Große Fläche für Strichcode-Etiketten
    • Verbessert die Vakuumabdichtung
  • Der herausnehmbare Wasserabzug ermöglicht den Zugang zur Membran bei ELISPOT-Assays, der Visualisierung ganzer Organismen und dem Nachweis von Radioisotopen
  • Die isolierten Wells und die einzeln versiegelten Filterscheiben verhindern, dass Reagenzien von Well zu Well fließen können
  • Der undurchsichtige Kunststoff verhindert die Lichttransmission zwischen Wells bei der direkten Szintillationszählung
  • Die hydrophile Durapore™ Membran mit niedriger Bindung ermöglicht die unspezifische Bindung von Antikörpern, Reagenzien und Proben
  • Entsprechen den ANSI™/SBS 2004-Spezifikationen für Platten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ANSI, SBS
Format Standard
Membran Hydrophiles PVDF
Array 8 x 12
Porengröße 0,22 μm
Bindungsart Bindungsvermögen
Farbe Klar
Material Styrol
Anzahl Wells 96
Sterilität Unsteril
Filtrationsbereich 0,28cm2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rezeptorbindungsassays für ganze Zellen und Zellfragmente, Protein-Kinase, Phosphatase-Präzipitationssassays, Bead, Harz-basierte Assays
Menge 50/Packung