Learn More
Thermo Scientific™ Multiskan Sky Microplate Spectrophotometer
Das Multiskan Sky Mikrotiterplatten-Spektralphotometer ist ein Mikrotiterplatten-Lesegerät für Extinktionsmessungen, das für ein ultimatives Anwendererlebnis entwickelt wurde. Eine ansprechende Touchscreen-Benutzeroberfläche sowie mehrere Konnektivitätsoptionen sorgen für eine optimierte, vielseitige Photometrie für akademische, biotechnologische und pharmazeutische Labors.
Marke: Thermo Scientific™ 51119700
Weitere Details : Netto-Gewicht : 13.20000kg
Beschreibung
Das Multiskan Sky Microplate Spectrophotometer ein anwenderfreundliches UV/VIS-Mikrotiterplatten-Lesegerät, das eine besonders komfortable und einfache Bedienung für nahezu jede photometrische Forschungsanwendung bietet, insbesondere für die DNA-, RNA- und Proteinanalyse. Dieses Absorptionslesegerät eignet sich ideal für die Nutzung durch mehrere Anwender, die unterschiedliche Messungen wie Endpunktmessung, kinetische Messung oder Spektralanalysen durchführen. Multiskan Sky Spektralphotometer sind in drei verschiedenen Konfigurationen erhältlich. Touchscreen-Modelle bieten die Flexibilität, das System als eigenständiges System oder in Verbindung mit der Thermo Scientific SkanIt PC-Software zu verwenden. Touchscreen-Modelle bieten zudem die Möglichkeit, auf cloudbasierte Thermo Fisher Connect-Tools zuzugreifen. Das Multiskan Sky Mikrotiterplatten-Spektralphotometer lässt sich vollständig mit der SkanIt Software bedienen und eignet sich dadurch ideal für Anwender, die den gesamten Betrieb über einen PC abwickeln möchten. Bei einigen Modellen ist auch eine Küvettenlesefunktion verfügbar.
- Optisches System auf Monochromator-Basis für freie Auswahl von Wellenlängen von 200 nm bis 1000 nm
- Kompatibel mit 96- und 384-Well Mikrotiterplatten mit und ohne Deckel oder Küvetten
- Liest μDrop™ Platten für die DNA/RNA- und Proteinanalyse in Mikrovolumina
- Führt Schütteln und Inkubation für temperaturkritische oder zellbasierte Assays im Gerät durch
- Ermöglicht kinetische, spektrale und Endpunktmessungen für eine Vielzahl von Spektralphotometer-Anwendungen
- Schneller Betrieb: Das gesamte Spektrum eines Wells wird in weniger als 10Sekunden verarbeitet, und eine vollständige 96-Well-Mikrotiterplatte wird in 6 Sekunden eingelesen.
- Touchscreen-Modelle verfügen über eine benutzerfreundliche Schnittstelle für den eigenständigen Einsatz und enthalten vorgefertigte Protokolle für die Quantifizierung von Nukleinsäuren und Proteinen
- Anspruchsvoller Assays lassen sich mit der leistungsstarken und intuitiven SkanIt™ Software ganz einfach einrichten
- Die Thermo Fisher Connect cloudbasierten Tools ermöglichen Ihnen, Ihre photometrischen Daten sicher online zu speichern, darauf zuzugreifen, sie zu teilen und zu verwalten (Modelle mit Touchscreen)
- Für alle Modelle sind mehrere Sprachen verfügbar – wählen Sie zwischen Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch und Japanisch.
- Automatisierungskompatibilität für die Integration mit der Automatisierungsschnittstelle der SkanIt Software
Spezifikation
Multiskan Sky mit Touchscreen und Küvette | |
Xenon-Blitzlampe | |
Ja | |
200 bis 1000 nm | |
0 bis 2.5 Abs, 2 % bei 450 nm | |
1.0 % + 0.003 Abs (0 – 2.0 Abs), 2.0 % (2.0 – 2.5 Abs) bei 450 nm | |
Lineare Schüttelfunktion | |
10 S von 200 bis 1000 nm | |
Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch und Japanisch | |
11.6 Zoll | |
23.8 lb | |
40 Bis 58 x 12.5 x 12.5 mm (H x W x D) |
1 Jahre | |
96- und 384-Well-Formate sowie μDrop-Platte | |
Monochromator | |
< 2.5 nm | |
1 nm | |
Umgebungstemperatur + 2 °C bis 45 °C | |
96-Well-Mikroplatte: 6Sekunden (Schnellmodus) 384-Well-Mikrotiterplatte: 10Sekunden (Schnellmodus) | |
Touchscreen-Display und SkanIt PC-Software | |
17.5 Zoll | |
10.4 Zoll | |
Automation |