missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Multiskan Sky Microplate Spectrophotometer

Das Multiskan Sky Mikrotiterplatten-Spektralphotometer ist ein Mikrotiterplatten-Lesegerät für Extinktionsmessungen, das für ein ultimatives Anwendererlebnis entwickelt wurde. Eine ansprechende Touchscreen-Benutzeroberfläche sowie mehrere Konnektivitätsoptionen sorgen für eine optimierte, vielseitige Photometrie für akademische, biotechnologische und pharmazeutische Labors.

Marke:  Thermo Scientific™ 51119700DP

Weitere Details : Netto-Gewicht : 13.80000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15758147

  • 16220.00 € / 1 Stück

Verfügbar ab
23-04-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

  • Optisches System auf Monochromator-Basis für freie Auswahl von Wellenlängen von 200 nm bis 1000 nm
  • Kompatibel mit 96- und 384-Well Mikrotiterplatten mit und ohne Deckel oder Küvetten
  • Liest μDrop™ Platten für die DNA/RNA- und Proteinanalyse in Mikrovolumina
  • Führt Schütteln und Inkubation für temperaturkritische oder zellbasierte Assays im Gerät durch
  • Ermöglicht kinetische, spektrale und Endpunktmessungen für eine Vielzahl von Spektralphotometer-Anwendungen
  • Schneller Betrieb: Das gesamte Spektrum eines Wells wird in weniger als 10Sekunden verarbeitet, und eine vollständige 96-Well-Mikrotiterplatte wird in 6 Sekunden eingelesen.
  • Touchscreen-Modelle verfügen über eine benutzerfreundliche Schnittstelle für den eigenständigen Einsatz und enthalten vorgefertigte Protokolle für die Quantifizierung von Nukleinsäuren und Proteinen
  • Anspruchsvoller Assays lassen sich mit der leistungsstarken und intuitiven SkanIt™ Software ganz einfach einrichten
  • Die Thermo Fisher Connect cloudbasierten Tools ermöglichen Ihnen, Ihre photometrischen Daten sicher online zu speichern, darauf zuzugreifen, sie zu teilen und zu verwalten (Modelle mit Touchscreen)
  • Für alle Modelle sind mehrere Sprachen verfügbar – wählen Sie zwischen Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch und Japanisch.
  • Automatisierungskompatibilität für die Integration mit der Automatisierungsschnittstelle der SkanIt Software
Spezifikation

Spezifikation

Multiskan Sky mit Touchscreen, Küvette und μDrop-Platte
Xenon-Blitzlampe
Ja
200 bis 1000 nm
0 bis 2.5 Abs, 2 % bei 450 nm
1.0 % + 0.003 Abs (0 – 2.0 Abs), 2.0 % (2.0 – 2.5 Abs) bei 450 nm
Lineare Schüttelfunktion
10 S von 200 bis 1000 nm
Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch und Japanisch
11.6 Zoll
23.8 lb
Automation
1 Jahre
96- und 384-Well-Formate sowie μDrop-Platte
Monochromator
< 2.5 nm
1 nm
Umgebungstemperatur + 2 °C bis 45 °C
96-Well-Mikroplatte: 6Sekunden (Schnellmodus) 384-Well-Mikrotiterplatte: 10Sekunden (Schnellmodus)
Touchscreen-Display und SkanIt PC-Software
17.5 Zoll
10.4 Zoll
µDrop Platte
40 Bis 58 x 12.5 x 12.5 mm (H x W x D)
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Garantie