Learn More
MUPCDH Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 25619-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16884185
  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 24-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This gene is a novel mucin-like gene that is a member of the cadherin superfamily. While encoding nonpolymorphic tandem repeats rich in proline, serine and threonine similar to mucin proteins, the gene also contains sequence encoding calcium-binding motifs found in all cadherins. The role of the hybrid extracellular region and the specific function of this protein have not yet been determined. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described.
Spezifikation
Spezifikation
MUPCDH
Polyclonal
Unconjugated
CDHR5
CDHR5, MU PCDH, Mu protocadherin, MUCDHL, mucin like protocadherin, MUPCDH
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
53841
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.36 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q9HBB8
CDHR5
MUPCDH Fusion Protein Ag22537