Learn More
Descripción
GIT1 Monoclonal specifically detects GIT1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for CyTOF, ELISA, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunohistochemistry, Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antigen | GIT1 |
| Applications | CyTOF, ELISA, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunohistochemistry, Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 924640 |
| Conjugate | APC |
| Dilution | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | ARF GAP GIT1, ARF GTPase-activating protein GIT1, CAT1, CAT-1, Cool-associated and tyrosine-phosphorylated protein 1, G protein-coupled receptor kinase interacting ArfGAP 1, G protein-coupled receptor kinase interactor 1, G protein-coupled receptor kinase-interactor 1, GRK-interacting protein 1 |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | E. coli-derived recombinant human GIT1, Ser485-Asp636, Accession # Q9Y2X7 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?