missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Muscarinic Acetylcholine Receptor M3/CHRM3 Antibody (580011), DyLight 550, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18570195 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18570195 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18570195 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. FAB6378L

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Muscarinic Acetylcholine Receptor M3/CHRM3 Monoclonal antibody specifically detects Muscarinic Acetylcholine Receptor M3/CHRM3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Muscarinic Acetylcholine Receptor M3/CHRM3
Anwendungen Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon 580011
Konjugat DyLight 550
Verdünnung Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF-ready
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias cholinergic receptor, muscarinic 3, HM3, m3 muscarinic receptor, muscarinic acetylcholine receptor M3
Wirtsspezies Mouse
Immunogen NS0 mouse myeloma cell line transfected with human CHRM3, Accession # P20309
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet GPCR
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1131
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2b
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.