Learn More
Muscarinic Acetylcholine Receptor M5/CHRM5 Antibody (590123) [Biotin], Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18665943 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18665943 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18665943 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. FAB10323B
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Muscarinic Acetylcholine Receptor M5/CHRM5 Monoclonal antibody specifically detects Muscarinic Acetylcholine Receptor M5/CHRM5 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Muscarinic Acetylcholine Receptor M5/CHRM5
Anwendungen Flow Cytometry, CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon 590123
Konjugat Biotin
Verdünnung Flow Cytometry, CyTOF-ready
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias cholinergic receptor, muscarinic 5, HM5, MGC41838, muscarinic acetylcholine receptor M5
Wirtsspezies Mouse
Immunogen NS0 mouse myeloma cell line transfected with human CHRM5, Met1-Pro532, Accession # P08912
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from ascites
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet GPCR, Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1133
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a