missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Muscleblind-like 1 Antibody (1H1), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18166697 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18166697 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18166697 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP250062AF350

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Muscleblind-like 1 Monoclonal specifically detects Muscleblind-like 1 in Human, Mouse (Negative), Rat (Negative) samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Muscleblind-like 1
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon 1H1
Konjugat Alexa Fluor 350
Verdünnung Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Zusammensetzung 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Gen-Alias DKFZp686P06174, EXP40, EXP42, EXPKIAA0428EXP35, MBNL, muscleblind (Drosophila)-like, muscleblind-like (Drosophila), muscleblind-like protein 1, Triplet-expansion RNA-binding protein
Gensymbole MBNL1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full-length recombinant human muscleblind-like 1 protein expressed in and purified from E. coli. [UniProt# Q9NR56]
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mL
Forschungsgebiet Chromatin Research, DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4154.0
Zielspezies Human, Mouse (Negative), Rat (Negative)
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.