Learn More
Invitrogen™ MUSK rekombinantes humanes Protein
MUSK spielt eine wichtige und selektive Rolle in vielen Aspekten der Entwicklung und der Funktion der Skelettmuskeln.
Marke:  Invitrogen™ PR7438A
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15408593
  • 1396.00 € / 100 Mikrogramm
Voraussichtlicher Liefertermin 16-06-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
MUSK spielt eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der Skelettmuskulatur durch den ersten Schritt der postsynaptischen Differenzierung und Bildung von Endplattenbändern in Zusammenarbeit mit Rapsyn.
Spezifikation
Spezifikation
NP_005583.1
Kinase-Assay
Gefroren
69.4 kDa
Bei -80° C lagern. Bei erstem Gebrauch aliquotieren und bei 80 °C lagern, um mehrfaches Gefrieren und Auftauen zu vermeiden.
Zytoplasmatisch
MUSK Kinase-Familie
Ja
Baculovirus
Proteinbiologie|Enzym- und Proteinaktivitäts-Assays|Kinase-Aktivität|Protein-Assays und -Analyse
50 mM Tris-HCl, pH-Wert 7.5, 150 mM NaCl, 0.5 mM EDTA, 0.02 % Triton X-100, 2 mM DTT, 50 % Glycerin
100 μ g
RUO - Nur für Forschungszwecke
MUSK
Human
GST-Tag