Learn More
Abnova™ MYB/NFIB DY-Translokation FISH-Sonde
Markierte FISH-Sonden zur Identifizierung der Gen-Translokation mit der Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierungstechnik.
Marke: Abnova™ FT0027.100uL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Spezifikation
Bei 4 °C im Dunkeln lagern. | |
Tube | |
4602/4781 | |
100 μl | |
Flüssig |
DAPI-Gegenfärbung (1500 ng/ml) 125 μl für jede 100 μl-FISH-Sonde | |
FISH-Ce | |
DAPI-Gegenfärbung (1500 ng/ml) 125 μl für jede 100 μl-FISH-Sonde | |
Human |