missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MYCL1A Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 15941325
Change view
Click to view available options
Menge:
400 μL
Packungsgröße:
400 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15941325 400 μL 400 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15941325 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA572665

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

MYCL1A Polyclonal Antibody for Western Blot

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen MYCL1A
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.75 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
Gen mycla
Gen-Zugriffsnummer Q9PSI9
Gen-Alias hypothetical protein zgc:85967; L-myc; lmyc1; lung carcinoma myc related oncogene 1; MYCL proto-oncogene, bHLH transcription factor a; mycl1; mycl1a; mycla; Protein L-Myc 1; protein L-Myc-1a; v-myc avian myelocytomatosis viral oncogene lung carcinoma derived homolog a; v-myc myelocytomatosis viral oncogene 1, lung carcinoma derived a; v-myc myelocytomatosis viral oncogene homolog 1, lung carcinoma derived a; V-Myc2; zgc:85967; zL-Myc
Gensymbole mycla
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen KLH conjugated synthetic peptide between 80-113 amino acids from the N-terminal region of human DANRE mycl1a.
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography, Protein A
Menge 400 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 405873
Zielspezies Zebrafish
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.