Learn More
Mycophenolat-Mofetil, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077794
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
128794-94-5
C23H31NO7
433.5
RTGDFNSFWBGLEC-SYZQJQIISA-N
mycophenolate mofetil, cellcept, munoloc, myfenax, mycophenolic acid morpholinoethyl ester, tm-mmf, mycophenylate mofetil, mycophenolatemofetil, cellcept tn, unii-9242ecw6r0
5281078
CHEBI:8764
2-Morpholin-4-ylethyl-(E)-6-(4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1H-2-benzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoat
CC1=C(C(=C(C2=C1COC2=O)O)CC=C(C)CCC(=O)OCCN3CCOCC3)OC
128794-94-5
C23H31NO7
433.5
RTGDFNSFWBGLEC-SYZQJQIISA-N
mycophenolate mofetil, cellcept, munoloc, myfenax, mycophenolic acid morpholinoethyl ester, tm-mmf, mycophenylate mofetil, mycophenolatemofetil, cellcept tn, unii-9242ecw6r0
5281078
CHEBI:8764
2-Morpholin-4-ylethyl-(E)-6-(4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1H-2-benzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoat
CC1=C(C(=C(C2=C1COC2=O)O)CC=C(C)CCC(=O)OCCN3CCOCC3)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Mycophenolate mofetil
Schmelzpunkt 95.0°C to 96.0°C
Glührückstand 0.1% max
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 433.5
Reinheit (%) 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mycophenolate mofetil
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.