Learn More
Alfa Aesar™ Myelin-Basisprotein (1-11), Mensch
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
Marke:  Alfa Aesar™ J66051.#0
Weitere Details : CAS : 106128-98-7 Netto-Gewicht : 0.00005kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15467259
  • 219.00 € / 5 Milligramm
Verfügbar ab
14-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
1293.42
Human
Fest
RUO
Myelin Basic Protein (1-11), human
HPLC
5mg
N-Acetyl-Ala-Ser-Gln-Lys-Arg-Pro-Ser-Gln-Arg-His-Gly
-30° to -10°C
Solid
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Nur für Forschungszwecke