missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Myeloperoxidase/MPO Antibody (MPO/8631R) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18677034 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18677034 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18677034 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP324098

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

Myeloperoxidase/MPO Monoclonal antibody specifically detects Myeloperoxidase/MPO in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Myeloperoxidase/MPO
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon MPO/8631R
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry-Paraffin: 1-2 μg/mL
Zusammensetzung 10 mM PBS
Gen-Alias EC 1.11.1, EC 1.11.1.7, myeloperoxidase
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fragment of human Myeloperoxidase/MPO protein (exact sequence is proprietary)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Biology, Immunology, Innate Immunity, Lipid and Metabolism
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4353
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C to -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.