Learn More
Beskrivning
Myeloperoxidase/MPO Monoclonal antibody specifically detects Myeloperoxidase/MPO in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | Myeloperoxidase/MPO |
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | MPO/8631R |
| Konzentration | 0.2 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL |
| Zusammensetzung | 10 mM PBS with 0.05% BSA |
| Gen-Alias | EC 1.11.1, EC 1.11.1.7, myeloperoxidase |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?