Learn More
MYLIP Rabbit anti-Hamster, Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | MYLIP |
---|---|
Konzentration | 0.3 mg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16894634
|
Proteintech
15455-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 29-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16884634
|
Proteintech
15455-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 29-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The ERM protein family members ezrin, radixin, and moesin are cytoskeletal effector proteins linking actin to membrane-bound proteins at the cell surface. Myosin regulatory light chain interacting protein (MYLIP) is a novel ERM-like protein that interacts with myosin regulatory light chain and inhibits neurite outgrowth.Spezifikation
MYLIP | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Hamster, Human, Mouse, Rat | |
D3ZDI6, Q8BM54, Q8WY64 | |
100760940, 218203, 29116, 306825 | |
MYLIP Fusion Protein Ag7720 | |
Primary | |
-20°C | |
MYLIP |
0.3 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
BZF1, Idol, MIR, MYLIP, PP5242 | |
MYLIP | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |