Learn More
MYLIP Rabbit anti-Hamster, Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 15455-1-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16884634
  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 26-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The ERM protein family members ezrin, radixin, and moesin are cytoskeletal effector proteins linking actin to membrane-bound proteins at the cell surface. Myosin regulatory light chain interacting protein (MYLIP) is a novel ERM-like protein that interacts with myosin regulatory light chain and inhibits neurite outgrowth.
Spezifikation
Spezifikation
MYLIP
Polyclonal
Unconjugated
MYLIP
BZF1, Idol, MIR, MYLIP, PP5242
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
100760940, 218203, 29116, 306825
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.3 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
D3ZDI6, Q8BM54, Q8WY64
MYLIP
MYLIP Fusion Protein Ag7720
150 μL
Primary
Hamster, Human, Mouse, Rat