Learn More
MYLK4 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 24309-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16882785
  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 04-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MYLK4 (Myosin light chain kinase family member 4) is also named as SGK085 and belongs to the CAMK Ser/Thr protein kinase family. MLCKs are activated by Ca2+-calmodulin complexes and require Mg2+ or Ca2+ as a co-factor. It has 2 isoforms produced by alternative splicing.
Spezifikation
Spezifikation
MYLK4
Polyclonal
Unconjugated
MYLK4
MLCK4, MYLK4, SgK085, Sugen kinase 85
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
340156
-20°C
Liquid
Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.33 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q86YV6
MYLK4
MYLK4 Fusion Protein Ag19314